Learn More
Oxyde d’arsenic(III), 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
56.58€ - 269.34€
Identifiants chimiques
CAS | 1327-53-3 |
---|---|
Formule moléculaire | As2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.84 |
Numéro MDL | MFCD00003433 |
Clé InChI | IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Arsenic trioxide |
Nom IUPAC | diarsorosooxidane |
SMILES | O=[As]O[As]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043488.14 |
25 g |
56.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043488.30 |
250 g |
91.86€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043488.A1 |
1 kg |
269.34€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1327-53-3 | |
197.84 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
diarsorosooxidane |
As2O3 | |
MFCD00003433 | |
Arsenic trioxide | |
O=[As]O[As]=O |
Spécification
465°C (sublimation) | |
312.3°C | |
Poudre | |
As2O3 | |
UN1561 | |
Arsenic trioxide | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
diarsorosooxidane | |
197.84 | |
Odorless |
Arsenic (III) oxide | |
1327-53-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003433 | |
14,804 | |
Slightly soluble in cold water; Soluble in boiling water,HCl,alkali hydroxide; Insoluble in alcohol,chloroform,and etherSoluble in dilute acids and alkalies; Insoluble in organic solvents; Slightly soluble in water. | |
O=[As]O[As]=O | |
197.84 | |
99.5% | |
3.74 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H350-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Peut provoquer le cancer.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300-H314-H335-H350-H371
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRIOXIDE D’ARSENIC
missing translation for 'einecsNumber' : 215-481-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Arsenic(III) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Arsenic oxide