Learn More
Arsenazo Iii, Honeywell Fluka™
Code produit. 15671020
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour sonde spectrophotométrique de Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1668-00-4
Formule moléculaire C22H18As2N4O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 776.363
Numéro MDL MFCD00036695
Clé InChI TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
CID PubChem 9810878
Nom IUPAC Acide (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophényl)hydrazinylidène]-4,5-dioxonaphthalène-2,7-disulfonique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenazo Iii
Formule linéaire (HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
Numéro UN 3465
Beilstein 5717957
Poids de la formule 776.37g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 5 g