Learn More
ARNTL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ARNTL
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852834
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14268-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16842834
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14268-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The protein encoded by this gene is a basic helix-loop-helix protein that forms a heterodimer with CLOCK. This complex binds an E-box upstream of the PER1 gene, activating this gene and possibly other circadian rhythym-associated genes. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
ARNTL
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O00327, Q9EPW1, Q9WTL8
11865, 29657, 406
ARNTL Fusion Protein Ag5586
Primary
-20°C
ARNTL
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARNT3, ARNTL, bHLH PAS protein JAP3, bHLHe5, BMAL1, BMAL1c, Brain and muscle ARNT like 1, JAP3, Member of PAS protein 3, MOP3, PASD3, TIC
ARNTL
IgG
Antigen Affinity Chromatography