Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, orange, semi-skirted, low profile, white wells, barcoded
Les plaques PCR Thermo Scientific 96 puits orange à code-barres avec puits blancs sont les plus performantes en matière de PCR plastique haute performance
Marque: Thermo Scientific™ BC3496O
100.74 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Alliant la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine, la plaque Armadillo offre des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer. Ces plaques sont conçues pour des applications de PCR robotisée et de qPCR à haut débit et disposent d’un rebord surélevé pour améliorer l’intégrité du joint. Ils sont disponibles avec des puits transparents et blancs et avec un code-barres au format 128 standard.Points forts
• Jupe à transparence optique : permet une meilleure visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
• Empreinte ANSI / SBS : grâce à la jupe rigide en polycarbonate, l’empreinte ANSI garantit une compatibilité complète avec les systèmes robotisés pour les applications à haut débit
• Conception de cadres demi-jupe en polycarbonate thermostable : cycle thermique résistant aux variations de température et amélioration de la stabilité mécanique dans la manipulation robotique
• Puits à fond en U à paroi fine : transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
• Lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait : conception de châssis et puits intégré pour amélioration de l’étanchéité thermique
• Conception à profil bas : permet un transfert thermique maximal et une évaporation minimale lors de l’utilisation d’échantillons à faible volume (volume utile de 200 µl). Compatibles avec les systèmes de PCR en temps réel Roche LightCycler™ 480
• Disponibles avec des puits transparents (BC2496[X]) et blancs (BC3496[X]) : garantit le plus haut niveau de sensibilité pour toutes les réactions de PCR / qPCR
• Code-barres personnalisé disponible : toutes les plaques peuvent être fournies avec des code-barres personnalisés sur demande du client pour les applications entièrement automatisées
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Code-barres
Les codes-barres sont au format 128 standard. L’étiquette elle-même peut supporter des températures allant de -196 à 120°C afin que les codes-barres restent sur la plaque tout au long de votre travail. Elle est également dotée d’un revêtement spécial pour éviter que le code ne s’efface pendant la manipulation. Les double codes-barres sont situés sur les côtés numériques et alphanumériques opposés de la plaque.
Produits associés
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Spécification
Code-barres inclus | |
25/plaque | |
Orange, Blanc | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PP | |
96 | |
25 plates |
Certifié sans RNase / DNase | |
Armadillo™ | |
Microplaque PCR | |
Semi | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Profil bas |