Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, semi-skirted, low profile, clear wells
Les plaques transparentes à puits PCR Armadillo Thermo Scientific, à profil bas et demi-jupe bleue sont les plaques de PRC en plastique les plus performantes. Alliant la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine, la plaque Armadillo offre des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Marque: Thermo Scientific™ AB2496B
83.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Points clés• Jupe transparente : facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
• Conforme aux normes ANSI / SBS : grâce à la rigidité de la jupe en polycarbonate, le format ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotisés pour des applications à haut débit
• Structure à cadre demi-jupe en polycarbonate thermostable : cycle thermique résistant aux déformations et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
• Puits à fond en U à paroi fine : transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
• Utilisation de lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait : conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
• Conception à profil bas : permet un transfert de chaleur maximal et une évaporation minimale lors de l’utilisation d’échantillons à faible volume (volume utile de 200 µl). Compatibles avec les systèmes de PCR en temps réel Roche LightCycler™ 480
• Disponibles dans des puits transparents et blancs : garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions PCR / qPCR
• Code-barres disponible : toutes les plaques peuvent être fournies avec un code-barres standard ou conformes aux spécifications du client pour les applications entièrement automatisées
Applications
• PCR
Produits associés
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Spécification
Aucun code-barres | |
25/plaque | |
Bleu, Transparent | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PC, PP | |
96 | |
25 plates |
Certifié sans RNase / DNase | |
Armadillo™ | |
Microplaque PCR | |
Semi | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Profil bas |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.