Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR à 96 puits Armadillo, puits blancs - PROMO
Les meilleurs en matière de plastiques PCR haute performance, alliant la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine, la plaque Armadillo offre des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Marque: Thermo Scientific™ AB3596
89.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jupe transparente—Facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
- Conception à bord surélevé— Amélioration de la surface du puits pour une meilleure intégrité de l’étanchéité lors d’opérations de thermoscellage automatisées
- Format ANSI:SBS—Grâce à la rigidité de la jupe en PC, le format ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotisés pour des applications à haut rendement
- Structure à cadre demi-jupe en polycarbonate thermostable—Cycle thermique résistant aux variations de température et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
- Puits à fond en U à paroi fine—Transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
- Utilisation de lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait—Conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
- Disponible dans des puits transparents et de couleur blanche—Garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions de PCR / qPCR
Spécification
Aucun code-barres | |
8 x 12 | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
qPCR / PCR en temps réel | |
25 plaques | |
Blanc |
Étalon | |
Transparents | |
96 | |
L’empreinte ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotiques pour les applications à haut débit | |
Augmenté |