Learn More
Sartorius Kit de cartouches pour système d’eau arium™
Produisez de l’eau ultra-pure au-delà de la norme ASTM Type 1. Le kit de cartouches pour système d’eau de l’arium Sartorius™ est conçu pour être installé dans des systèmes arium™ Pro, Basic ou 611. Chaque kit de consommables comprend une cartouche de prétraitement et de polissage. Les kits sont spécifiquement formulés pour chaque système particulier.
Marque: Sartorius H2O-U-PACK
916.86 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
*Les cartouches d’eau du robinet ne doivent être utilisées qu’après vérification des spécifications d’eau d’alimentation et consultation du spécialiste responsable de l’application Sartorius™.
Description
Les systèmes de purification d’eau arium™ (séries Pro, Basic et/ou 611) sont conçus pour produire l’eau de laboratoire de la plus haute pureté de l’industrie, avec des spécifications qui dépassent la norme de type 1 ASTM. Les kits de cartouches sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, avec une conception avancée pour produire des résultats cohérents et reproductibles.- Qualité exceptionnelle des milieux de purification
- Optimisé pour éliminer les contaminants organiques et inorganiques
- Carbone actif hautement poreux associé à des résines échangeuses d’ions efficaces
- Produit de l’eau dont la teneur en carbone organique total (COT) est la plus faible pour les systèmes utilisant la technologie ultraviolet (UV)
- Spécialement conçu pour que l’eau coule de haut en bas
- Le flux par rapport au milieu échangeur d’ions empêche la séparation de la résine à lit mélangé
- Permet une utilisation complète de chaque cartouche sans milieu perdu
- Garantit une longue durée de vie des cartouches avec des performances inégalées
- Kits de deux cartouches :
- Cartouche de prétraitement
- Cartouche de polissage
- Formulé spécifiquement pour des systèmes d’arium™ particuliers :
- Kit d’analyse pour systèmes VF ou UV
- Kit biologique pour systèmes UF
- Kit environnemental pour systèmes DI
- Kit universel pour systèmes avec alimentation en eau du robinet*
Spécification
ASTM de type 1 | |
Pretreated | |
Ion Exchange, Activated Carbon | |
Standard, culture cellulaire et chromatographie | |
Cartouche de pré-traitement et de polissage | |
450 x 230 x 160 mm (lxPxH) |
À 18,2 MΩ x cm d’eau ultra pure : 1,25 | |
Boîtier en polypropylène vierge avec vis en acier inox | |
Charbons actifs sphériques à action catalytique ; résine échangeuse d’ions ultra pure à lit mixte de qualité semi-conducteur | |
Systèmes arium™ avec alimentation en eau du robinet* | |
Kit universel |