Learn More
Arbutine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15375028
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-76-7
Formule moléculaire C12H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Numéro MDL MFCD00016915
Clé InChI BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
CID PubChem 440936
ChEBI CHEBI:18305
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arbutin
Point de fusion 195.0°C to 201.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 272.25
Pourcentage de pureté 98%
Identifiant produit
  • Arbutin