Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai à fond rond AR-Glas™ Assistent™
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai à fond rond AR-Glas™ Karl Hecht™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique AR-Glas durable.
Marque: Karl Hecht™ 42775251
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans rebord
- Avec paroi épaisse
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
160 mm | |
No | |
Tube à essai |
200boîte; À chambre | |
15.25 mm |