Learn More
Hecht Karl™ Burettes en verre sodocalcique / AR
Designed with improved special pinch cock with titration screw for precise regulation. VITLab™ Automatic Burettes are standard type with 1.5 times the tolerance of Class AS.
88.00€ - 91.00€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique / AR |
---|---|
Graduations | 0.10mL |
Comprend | Tube de remplissage en plastique, flacon en polyéthylène avec Buret de base en plastique |
Tolérance | 0.100 ml |
Type | Burette automatique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10023891
|
Hecht Karl™
40820050 |
50 ml |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10318731
|
Hecht Karl™
40820025 |
25 ml |
88.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Schilling burettes
- Plastic burette clamp, chemical-resistant, allows discharge drop by drop by slightly pushing
- Polyethylene storage bottles, plastic base
- Burette fills by slightly pressing the storage bottle displaying automatic zero point adjustment
- Plastic tubing as riser
- Upper part of the burette is closed, Pellet titration burette design avoids soiling
- Burette with Schellbach stripe and fused graduation “ASSISTENT-PERMANENT”, calibrated, faceted outlet tip
Spécification
Verre sodocalcique / AR | |
Tube de remplissage en plastique, flacon en polyéthylène avec Buret de base en plastique | |
Burette automatique |
0.10mL | |
0.100 ml |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hecht Karl™ Burettes en verre sodocalcique / AR