Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
Marque: MP Biomedicals™ 11AQUAPH02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le phénol est utilisé comme réactif dans l’analyse chimique. Il est utilisé dans la fabrication de résines artificielles incolores ou claires, de nombreux composés et colorants organiques médicaux et industriels. Il est couramment utilisé dans la conservation tissulaire et l’extraction d’ADN/ARN avec du chloroforme.Spécification
Conserver à +4°C. Stocker sous azote. Conserver à l’abri de la lumière. | |
4,5 à 5 (litre) | |
4 x 250 ml |
Phénol saturé d’eau | |
Biologie moléculaire | |
Solution |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.