Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
Marque: MP Biomedicals™ 11AQUAPH01
151.94 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le phénol est utilisé comme réactif dans l’analyse chimique. Il est utilisé dans la fabrication de résines artificielles incolores ou claires, de nombreux composés et colorants organiques médicaux et industriels. Il est couramment utilisé dans la conservation tissulaire et l’extraction d’ADN/ARN avec le chloroforme.Spécification
Conserver à +4°C. Stocker sous azote. Conserver à l’abri de la lumière. | |
4.5 - 5 (Lit.) | |
250 ml |
Water saturated Phenol | |
Molecular Biology | |
Solution |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- AquaPhenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Phenol, ultra pure
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.