Learn More
Aqualine™ Complete 2, Fisher Chemical
Réactif à un seul composant ; sans pyridine
276.00€ - 299.00€
Spécification
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Conditionnement Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Conditionnement Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10744761
Afficher les documents
Fisher Chemical
K/1950/15
Flacon en verre ambré Marron 1 L
276.00€
1L
10754761
Afficher les documents
Fisher Chemical
K/1950/17
Flacon en verre ambré Incolore 2.5 L
299.00€
2.50L
Description
Description
  • Réactif volumétrique monocomposant pour une analyse à haute teneur en eau
  • Équivalent eau : 2,0mg H2O/ml
  • Capacité d’eau illimitée
  • Effectuez une détermination du titrage avant utilisation
  • Sans pyridine
Spécification
Spécification
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Aqualine Complete 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodine, 1-Imidazole,Diethylene glycol monoethyl ether