Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 1, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Réactif à un seul composant ; sans pyridine
203.00€
Spécification
Pureté ou exempt de déclaration | Pyridine free |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Complete 1 |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
CAS | 111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10538810
|
Fisher Chemical
K/1900/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
203.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Réactif volumétrique monocomposant pour une analyse à haute teneur en eau
- Équivalent eau : 1.0 mg H2O/ml
- Capacité d’eau illimitée
- Effectuez une détermination du titre avant utilisation
- Sans pyridine
Spécification
Pyridine free | |
Incolore | |
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 | |
Liquide |
Aqualine™ Complete 1 | |
Karl Fischer Reagent | |
1.2mg of water/mL min. | |
Solution |
Sécurité et traitement
DANGER !
Présentation des cas d’urgence
Irritant pour la peau, Irritant pour les yeux, Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant,
NFPA
Santé : 1
Mention d’avertissement : DANGER !
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Aqualine Complete 1
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver le visage, les mainsA§ soigneusement après manipulation.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.