Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Aqua
Échantillonneur pour échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de fosses et d'autres sources.
450.00€ - 590.00€
Spécification
Type de produit | AquaSampler |
---|---|
Matériau | PTFE, FEP |
À utiliser avec (application) | Pour les échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de fosses et d’autres sources |
Diamètre (métrique) externe | 46 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10207472
|
Buerkle™
5308-0350 |
350 ml | 40 cm |
450.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10571065
|
Buerkle™
5308-0700 |
700 ml | 76 cm |
510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10188701
|
Buerkle™
5308-1050 |
1 050 ml | 107 cm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- S’adapte à tous les puits normaux avec des ouvertures de commande de 2 dia., sans inclinaison ni blocage
- Les matériaux ultra-purs garantissent le degré de pureté d’échantillon le plus élevé
- Facile à nettoyer grâce aux bords arrondis et aux filetages
- Surface anti-adhésive ultra-pure en FEP/PTFE
- Sans câble
Spécification
AquaSampler | |
PTFE, FEP | |
Pour les échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de fosses et d’autres sources | |
46 mm |