Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, Fast 48-well
Préchargés avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain.
Marque: Applied Biosystems™ 4371439
544.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes: Contient une plaque de 96 puits à réaction pré-chargée et scellée avec le test de nucléase 5’ utilisant les réactifs RNase P TaqMan™, y compris les amorces et les sondes.
Description
La plaque de vérification rapide d’instrument à 48 puits RNase P TaqMan™ est une plaque de PCR à 48 puits préchargée avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain, un gène à copie unique codant la fraction d’ARN de l’enzyme RNase P.Chaque puits contient un mélange de réaction préchargée (mélange maître 1X TaqMan™ Universal PCR, des amorces RNase P et une sonde, marquée par colorant FAM™), ainsi qu’un modèle.La plaque de vérification d’instrument rapide à 48 puits RNase P TaqMan™ satisfait aux mêmes exigences que l’installation des systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOne™.Pour pouvoir être installés, l’instrument doit pouvoir être capable de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5 000 et 10 000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur au sein d’un puits unique.Pour garantir la précision des résultats, Applied Biosystems™ vous recommande de vérifier les performances de votre instrument tous les six mois.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conservez entre -15° et 25°C ; le produit est sensible à la lumière
Certifications
l
Spécification
Contient une plaque de réaction rapide à 48 puits préchargée et scellée avec des sondes et amorces RNase P TaqMan™. Conserver entre -15 et 25°C. Ce produit est sensible à la lumière. | |
StepOne™, mode rapide | |
TaqMan™ | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 x 48-well plate |
FAM | |
Fluorescent | |
Plaque de vérification d’instrument | |
Glace carbonique | |
Étalonnage de RNase P, plaque de vérification de l’instrument |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.