Learn More
SYBR™ SYBR™ Select Master Mix for CFX
Solution économique pour les applications de PCR en temps réel.
Marque: SYBR™ 4472954
2895.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21881" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Le mélange 2X contient du colorant SYBR Greener, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile et des composants tampon optimisés.
Description
Master Mix SYBR™ Select• Spécifique - réduit au minimum les dimères d'amorces et les amplifications non spécifiques avec un ADN hautement purifié
• Reproductible et sensible - amplification homogène sur une plage dynamique très élevée
• Lumineux - contient le colorant SYBR™ GreenER pour une luminosité maximale
• Contrôle de contamination croisée - contient de l'uracile glycosylase (UDG) instable à la chaleur
• Compatible avec la plupart des instruments de PCR en temps réel
• Contient tous les composants nécessaires pour vos réactions PCR en temps réel, à l'exception du template et des amorces, dans un premix 2X concentré. Le master mix contient l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une ADN polymérase
• Hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif pour une spécificité exceptionnelle
• Spécialement formulé pour des résultats optimum: de 100 ng à 0,1 pg d'ADNc par réaction. Une simple copie d'ADN génomique peut être détectée de manière sûre
• Le colorant SYBR™ GreenER est moins inhibiteur de PCR que le colorant SYBR™ Green I ce qui conduit à des signaux plus lumineux
• Master Mix SYBR™ Select pour CFX
• Pour utilisation avec les systèmes Bio-Rad CFX96 ou CFX384 Touch
• Paramètres de cycle standard et rapides
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Le mélange 2x contient du colorant SYBR™ GreenER™, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq™, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile et des composants tampon optimisés. Contient 10 flacons de 5 ml, suffisant pour 5000 réactions de 20 µl. Conserver à 2-8™C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Liquide | |
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq | |
AB 7900HT, Standard Mode, AB StepOne™, Fast Mode, AB 7500, Standard Mode, AB 7500, Fast Mode, Bio-Rad CFX96 Touch™, AB StepOnePlus™, Fast Mode, AB 7900HT, Fast Mode, AB StepOne™, Standard Mode, Bio-Rad CFX Connect™, AB 7900 HT 384-Well System, Bio-Rad CFX384 Touch™, AB StepOnePlus™, Standard Mode | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
10 x 5 ml | |
Expression génétique | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
ADN (génomique), ADNc |
SYBR | |
Flacon | |
qPCR | |
Rapide ou standard | |
SYBR GreenER | |
SYBR™ | |
UP (Ultra Pure) | |
5000 réactions de 20 μl | |
2X | |
5000 réactions | |
10 x 5 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.