Learn More
Applied Biosystems™ Proteinase K for MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit
Disponible séparément si une protéinase K supplémentaire est requise
Marque: Applied Biosystems™ A25561
269.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protéinase K trouvée dans le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra (n° de cat. A25594, A25596)
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, purification d’ADN génomique, ADNg à partir de cellules et de tissus animaux, ADNg à partir de sang (moyenne échelle, 100 μl-1 ml), ADNg à partir de sang (petite échelle, < 100 μl), ADNg à partir de cellules buccales
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
Extraction de l’ADN | |
Protéinase K |
Kit | |
MagMAX™ | |
4 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.