Learn More
Applied Biosystems™ Normalization Kit, Fast 96-well
Utilisé pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec bloc Fast 96-puits.
Marque: Applied Biosystems™ 4443774
Includes: Plaque de normalisation FAM™/ROX™ et une plaque de normalisation VIC™/ROX
Description
Les plaques de normalisation sont utilisées pour étalonner différents instruments. Le kit contient une plaque de normalisation FAM™/ROX™ et une plaque de normalisation VIC™/ROX™. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
Voir le guide de l’utilisateur de l’instrument pour les instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
Spécification
Conserver à –20°C ± 5°C. | |
Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 x 96-well plate |
Mélange exclusif | |
Kit de normalisation | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.