Learn More
Applied Biosystems™ Tube de réaction MicroAmp™ avec bouchon, 0,2 ml
Optimise la récupération des échantillons.
165.00€ - 1452.00€
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Volume (métrique) 0,25 ml
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Consulter d'autres spécifications
Includes: 1 000 tubes de réaction MicroAMP avec bouchons, 0,2 ml.
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10045814
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
N8010540
1000 tubes
165.00€
1 pièce
10249594
Afficher les documents
Applied Biosystems™
N8011540
10 000 tubes
1452.00€
1 pièce
Description
Description
Pour une utilisation avec les thermocycleurs de 0,2 ml Applied Biosystems, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, le thermocycleur 9700 avec système de PCR GeneAmp™ et le thermocycleur 2720 Applied Biosystems. Conçu de manière optimale pour une PCR précise.
  • L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
  • Le couvercle captif avec fermeture à clic positif garantit un positionnement adéquat
  • La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
  • Disponibles en conditionnements économiques, en vrac.
Conception optimisée
  • Garantit une précision et une uniformité de température inégalées pour une amplification par PCR rapide et sans huile avec nos thermocycleurs à 96 puits de 0,2 ml.
  • Test de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
Pratique
  • Disponibles en boîtes transparentes ou colorées et en vrac
  • Volume de réaction maximal recommandé : 100 μl
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase
0,2 ml
Thermocycleurs
Polypropylène
Bouchons bombés
Tube de réaction
Naturel
0,25 ml
MicroAmp™
Rapidité
96
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Tube de réaction MicroAmp™ avec bouchon, 0,2 ml