Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 384 puits MicroAmp™ avec code-barres
Conçues pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
522.00€ - 7650.00€
Spécification
Code-barres | Code-barres inclus |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
Gamme de produits | MicroAmp™ |
Couleur | Optique |
Type de produit | Microplaque |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10005724
|
Applied Biosystems™
4309849 |
50 plaques |
522.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10209594
|
Applied Biosystems™
4326270 |
500 plaques |
4710.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10505035
|
Applied Biosystems™
4343814 |
1 000 plaques |
7650.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Fabriqué d’une seule pièce rigide en polypropylène dans un format 384 puits
- Conçu pour fonctionner avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 384 puits
- Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
- Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
- Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
- Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
- Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Code-barres inclus | |
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
À jupe | |
40 μl | |
Standard |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
Optique | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PP | |
384 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 384 puits MicroAmp™ avec code-barres