Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast 48-Well Tray
Conçu pour un traitement efficace des échantillons
Marque: Applied Biosystems™ 4375282
44.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 10 plateaux 48 puits MicroAmp™ Fast
Description
Spécialement conçu pour accueillir parfaitement les tubes de réaction MicroAmp™ Fast avec bouchons (0,1 ml) ou les barrettes MicroAmp™ Fast à 8 tubes (0,1 ml), le plateau est nécessaire pour un traitement d’échantillons plus efficace sur le système de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOne™.
- Fabriqués selon un cahier des charges très strict, garantissant un produit de qualité
- Vous permet d’organiser les tubes tout en ajoutant et en y mélangeant l’échantillon
- Le plateau de travail réduit les déversements et les mélanges de tubes en sécurisant et en organisant vos tubes sur la paillasse de laboratoire
- Lorsque des échantillons sont prêts, il suffit de placer le plateau de tubes directement sur un bloc du système de PCR en temps réel StepOne™.
- Le plateau élimine les difficultés de transfert de tubes et fournit également le contact thermique nécessaire pour le cycle thermique
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
10 plateaux | |
Plateau à 48 puits | |
48 | |
Plaques 48 puits | |
Température ambiante |
Contient 10 plateaux MicroAmp™ Fast 48 puits. Stocker à température ambiante. | |
MicroAmp™ | |
StepOne™ | |
PCR | |
10 Trays |