Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, assorted colors
Compatible avec les tubes de réaction MicroAmps, les barrettes de tubes et plaques de 96 puits.
Marque: Applied Biosystems™ N8010835
85.17 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bandelettes MicroAmp™ Cap ont un profil en dôme et conviennent à la PCR de point final. Barrettes de 8 bouchons disponibles en version transparente ou en un assortiment de rouge, orange, bleu et vert.
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Assure une étanchéité parfaite pour minimiser l’évaporation
- Facile à appliquer et à retirer
- Utilisez des bandelettes de bouchons MicroAMP pour sceller les tubes et réduire les risques de contamination dans les puits d’échantillons et garantir des résultats fiables
- Utilisez l’outil d’installation du bouchon MicroAmp (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint étanche
- Lorsque vous êtes prêt, il suffit de décoller les capuchons à l’aide des languettes situées à l’extrémité
- Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le suivi des tubes pendant la préparation des dosages
- Pour les applications de PCR en temps réel, utilisez les barrettes de 8 bouchons optiques MicroAmp (n° de fabrication 4323032) avec profil à sommet plat.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
0,2 ml | |
Thermocycleurs | |
PP | |
Température ambiante | |
96 | |
Bouchon à 8 barrettes |
Assortiment | |
300 barrettes, couleurs assorties | |
MicroAmp™ | |
Barrette de 8 bouchons fixés pour une utilisation avec des tubes individuels de 0,2 ml, des tubes à barrettes (0,1 ou 0,2 ml) ou des plaques de 48 ou 96 puits. Couleurs assorties. | |
Bouchons bombés | |
200 bouchons à barrettes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.