Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Utilisé pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec bloc Fast 96-puits.
Marque: Applied Biosystems™ 4432600
Description
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Voir le guide de l’utilisateur de l’instrument pour les instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
Spécification
Conserver à –20°C ± 5°C. |
|
Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 plaque à 96 puits |
FAM | |
Plaque d’étalonnage du colorant | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.