Learn More
Invitrogen™ Apolipoprotein A1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHAPOA1
Description
The Human Apolipoprotein A1 (Hu ApoA1) ELISA quantitates Hu ApoA1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoA1. Principle of the method The Human ApoA1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’apo A1 (Apolipoprotéine A1) est synthétisée dans le foie et l’intestin grêle et est régulée par l’apport alimentaire en lipides. Elle est le principal constituant des lipoprotéines de haute densité (HDL) humaines et joue un rôle important dans la fonction métabolique et de transport des lipoprotéines du sérum. Elle est régulée par l’apport alimentaire en lipides et agit comme activateur de l’enzyme lécithine cholestérol acyl transférase qui convertit le cholestérol en esters cholestéryles. Lors de la lypolyse dans le tissu périphérique, l’Apo A1 peut également jouer un rôle d’accepteur pour les composants de surface des lipoprotéines et des chylomicrons de très faible densité. Le gène codant Apo A1 se trouve sur le chromosome 11.Spécification
P02647 | |
0,08 ng | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
335 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Recherches cardiovasculaires | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 h 45 min |
0,082-20 ng/ml | |
0,08 ng/ml à 20 ng/ml | |
Biotine | |
Analyse GCPR | |
Cet anticorps de la paire ELISA détecte l’ApoA1 humaine. Il réagit avec l’ApoA1 à partir de macaques rhésus et cynomolgus. Autres espèces non encore déterminées. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
apo(a) | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl ; Sérum, 1 μl ; Surnageant, 100 μl | |
S/O | |
1 h 20 min |