Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aphidicoline
Un inhibiteur de l’ADN polymérase bloque le cycle cellulaire au début de la phase S.
157.83€ - 580.09€
Identifiants chimiques
CAS | 38966-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H34O4 |
Synonyme | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453039
|
Thermo Scientific Chemicals
J60236.M^ |
1 mg |
157.83€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15443039
|
Thermo Scientific Chemicals
J60236.#0 |
5 mg |
580.09€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
38966-21-1 | |
C20H34O4 | |
APC |
Spécification
Blanc | |
Un inhibiteur de l’ADN polymérase. Bloque le cycle cellulaire au début de la phase S | |
C20H34O4 | |
APC | |
Soluble dans le DMSO ou le méthanol.Insoluble dans l’eau.Stocker les solutions à -20° | |
Poudre cristalline | |
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N | |
(1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymethyl)-2,6-dimethyltetracyclo[10.3.1.0¹,¹⁰.0²,⁷]hexadecane-5,13-diol |
2°C à 8°C | |
38966-21-1 | |
338,48 | |
224°C | |
Aphidicoline | |
4689958 | |
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]1C[C@@H]3C[C@]21CC[C@]3(O)CO | |
338.49 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid