Learn More
AP1G2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | AP1G2 |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837914
|
Proteintech
17907-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16827914
|
Proteintech
17907-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
AP1G2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O75843, O88512 | |
100362547, 11766, 8906 | |
AP1G2 Fusion Protein Ag12300 | |
Primary | |
-20°C | |
AP1G2 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AP1G2, G2AD, Gamma2 adaptin | |
AP1G2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |