Learn More
Invitrogen™ Anza™ 91 Acc65I
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Marque: Invitrogen™ IVGN0916
Includes: Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.- Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
- Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
- Digestion complète en 15 min
- Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
300 μl de tampon Anza 91 Acc65I 1 ml de tampon Anza (10X) 1 ml de tampon rouge Anza (10X) Conserver à -20°C. |
|
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam | |
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ | |
37°C | |
1500 units | |
Clonage traditionnel |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Acc65I | |
Oui | |
Non | |
Système de clonage par enzymes de restriction | |
Anza™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.