Learn More
Invitrogen™ Anza™ 32 ApaI
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Marque:  Invitrogen™ IVGN0326
Code produit. 15525289
  • 110.00€ / 4000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Description
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
  • Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
  • Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
  • Digestion complète en 15 min
  • Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 ml de tampon Anza 32 Apal
4 ml de tampon Anza (10X)
4 ml de tampon rouge Anza (10X)
Conserver à -20°C.
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
37°C
4000 units
Clonage traditionnel
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Apa I
Oui
Non
Système de clonage par enzymes de restriction
Anza™