Learn More
Invitrogen™ Anza™ 22 SmaI
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
92.75€ - 373.00€
Spécification
Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
---|---|
Sensibilité à la méthylation | Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm |
Enzymes | SmaI |
Tampon compatible | Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ |
Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
Includes: Anza™ Restriction Enzyme, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15525710
|
Invitrogen™
IVGN0226 |
1600 U |
92.75€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15535710
|
Invitrogen™
IVGN0228 |
8000 U | N/A | ||||||
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
SmaI | |
Oui | |
Non | |
Clonage traditionnel |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ | |
37°C | |
Système de clonage par enzymes de restriction | |
Anza™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.