Learn More
Oxyde d’antimoine(V), 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
46.93€ - 585.92€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-60-9 |
---|---|
Formule moléculaire | O5Sb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 323.515 |
Numéro MDL | MFCD00011216 |
Clé InChI | LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40 |
CID PubChem | 14813 |
Nom IUPAC | (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane |
SMILES | O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010643.06 |
5 g |
46.93€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11370839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010643.14 |
25 g |
182.91€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11360839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010643.22 |
100 g |
585.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-60-9 | |
323.515 | |
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N | |
14813 | |
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O |
O5Sb2 | |
MFCD00011216 | |
antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40 | |
(dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane |
Spécification
Antimony(V) oxide | |
1314-60-9 | |
Poudre | |
O5Sb2 | |
antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40 | |
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N | |
(dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane | |
14813 | |
Odorless | |
3.78 |
380°C (decomposition) | |
Jaune | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00011216 | |
Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3 | |
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O | |
323.515 | |
323.5 | |
Yellowish powder |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-237-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CC6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only