Learn More
Oxyde d’antimoine(V), 30 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
Retardateurs de flamme
36.87€ - 69.12€
Identifiants chimiques
CAS 1314-60-9
Formule moléculaire O5Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 323.515
Numéro MDL MFCD00011216
Clé InChI LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
CID PubChem 14813
Nom IUPAC (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11359267
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040128.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11349267
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040128.A4
2.5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-60-9
323.515
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
14813
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
O5Sb2
MFCD00011216
antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
(dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
Spécification
Antimony(V) oxide
1314-60-9
O5Sb2
antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
323.515
323.5
Odorless
Colloidal dispersion
Particules dans un liquide
MFCD00011216
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
(dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
14813
30% in H2O
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 215-237-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante