Learn More
Oxyde d’antimoine(V), 30 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
Code produit. 11359267
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Retardateurs de flamme
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-60-9
Formule moléculaire O5Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 323.515
Numéro MDL MFCD00011216
Clé InChI LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
CID PubChem 14813
Nom IUPAC (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(V) oxide
Note relative au nom Colloidal dispersion
Forme physique Particules dans un liquide
Quantité 500 g
Poids de la formule 323.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% in H2O