Learn More
Composé de fluorure d’antimoine(V) avec graphite, mélange 1:1, Thermo Scientific™
Code produit. 15450847
Click to view available options
Quantité:
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(V) fluoride compound with graphite
Note relative au nom 1:1 mixture
CAS 59839-60-0
Quantité 25 g
Formule moléculaire CF5Sb
Numéro MDL MFCD00236643
Numéro UN UN2923
Synonyme pentafluorostibine, c, methane; pentafluorostiborane, antimony pentafluoride; flavan, antimony pentafluoride; methane, methane; pentakis fluoranyl-$l^ 5-stibane, methane-pentafluoro-lambda∼5∼-stibane 1/1, antimony v fluoride compound with graphite, 1:1 mixture
Clé InChI NRLSWRYERFGPIB-UHFFFAOYSA-I
SMILES [C].F[Sb](F)(F)(F)F
Nom IUPAC méthane ;pentafluoro-$l^{5}-stibane
Poids moléculaire (g/mol) 228.76
CID PubChem 45933604
Poids de la formule 228.75
Sensibilité Moisture sensitive