Learn More
Chlorure d’antimoine(V), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
79.80€ - 489.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 299.02 |
Numéro MDL | MFCD00011213 |
Clé InChI | VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german |
CID PubChem | 24294 |
Nom IUPAC | pentachloro-$l^{5}-stibane |
SMILES | Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035677.03 |
1 g |
79.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035677.09 |
10 g |
489.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a polymerization catalyst, a chlorinating agent, an intermediate in chemical synthesis, also a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-18-9 | |
299.02 | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
24294 | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Sb | |
MFCD00011213 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
pentachloro-$l^{5}-stibane |
Spécification
79°C (22mmHg) | |
2.8°C | |
7647-18-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011213 | |
14,695 | |
Soluble in water (react),chloroform,hydrochloric acid,and carbon tetrachloride. | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
299.02 | |
299.02 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Antimony(V) chloride | |
Ultra dry | |
Liquide, dans une ampoule sous argon | |
Cl5Sb | |
UN1730 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
pentachloro-$l^{5}-stibane | |
24294 | |
99.999% | |
1.601 | |
2.336 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PENTACHLORURE D’ANTIMOINE, LIQUIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-601-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only