Learn More
Trichlorure d’antimoine, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 510.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-91-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.11 |
Numéro MDL | MFCD00011212 |
Clé InChI | FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony |
CID PubChem | 24814 |
ChEBI | CHEBI:74856 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10616241
|
Thermo Scientific Acros
401370050 |
5 g | Flacon en verre |
31.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10430661
|
Thermo Scientific Acros
401371000 |
100 g | Flacon en verre |
45.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10720862
|
Thermo Scientific Acros
401375000 |
500 g | Flacon en verre |
146.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418548
|
Thermo Scientific Acros
401370025 |
2.5 kg | Bouteille en verre |
510.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-91-9 | |
228.11 | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
24814 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Cl3Sb | |
MFCD00011212 | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
CHEBI:74856 |
Spécification
223.0°C | |
73.0°C | |
Blanc | |
Cl3Sb | |
MFCD00011212 | |
15,696 | |
Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] | |
228.11 | |
CHEBI:74856 | |
≥99.0% (Iodimetry) |
Antimony trichloride | |
10025-91-9 | |
Poudre, cristaux et/ou morceaux | |
SbCl3 | |
08,19 | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorostibane | |
24814 | |
228.11 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-047-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CC4900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only