Learn More
Tribromure d’antimoine, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
110.55€ - 391.95€
Identifiants chimiques
CAS 7789-61-9
Formule moléculaire Br3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 361.48
Clé InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
CID PubChem 24615
Nom IUPAC tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15249826
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
318400500
50 g
110.55€
50g
15259826
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
318402500
250 g
391.95€
250g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7789-61-9
361.48
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
tribromostibane
Br3Sb
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
24615
Br[Sb](Br)Br
Spécification
280.0°C
97.0°C
96% min. (Argentometry)
SbBr3
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
Br[Sb](Br)Br
361.48
361.48
Pures
Antimony tribromide
7789-61-9
Br3Sb
15,695
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
tribromostibane
24615
97%
Flacon en verre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu/récipient dans un site d’élimination des déchets approuvé.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-179-8