Learn More
Dose d’antimoine, sphérique, 1 à 5 mm (0,04 à 0,20 po), oxyde faible, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388937
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Antimony
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Low Oxide
Aspect Silver Gray shot
Densité 6.68 g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Quantité 50 g