Learn More
Bille d’antimoine, 1,5-5 mm (0,06-0,2 po), Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
49.10€ - 540.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-36-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.76 |
Numéro MDL | MFCD00011211 MFCD00134030 |
Clé InChI | WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german |
CID PubChem | 5354495 |
ChEBI | CHEBI:30304 |
SMILES | [Sb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000428.06 |
5 g |
49.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000428.14 |
25 g |
175.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000428.22 |
100 g |
540.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-36-0 | |
121.76 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
5354495 | |
[Sb] |
Sb | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
CHEBI:30304 |
Spécification
Antimony | |
7440-36-0 | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
antimony | |
5354495 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Solid in various forms | |
Sb | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
[Sb] | |
121.76 | |
CHEBI:30304 | |
Bille, 1,5-5 mm (0,06-0,2 po) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-146-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CC4025000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only