Learn More
Poudre d’antimoine, maille -200, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
34.90€ - 401.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-36-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.76 |
Numéro MDL | MFCD00011211 MFCD00134030 |
Clé InChI | WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german |
CID PubChem | 5354495 |
ChEBI | CHEBI:30304 |
Nom IUPAC | antimoine |
SMILES | [Sb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014640.03 |
1 g |
34.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014640.06 |
5 g |
111.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014640.14 |
25 g |
401.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-36-0 | |
121.76 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
5354495 | |
antimoine |
Sb | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
CHEBI:30304 | |
[Sb] |
Spécification
Antimony | |
7440-36-0 | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
antimoine | |
5354495 | |
-200 Mesh | |
Poudre |
Gris | |
Gray powder | |
Sb | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
[Sb] | |
121.76 | |
CHEBI:30304 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H335-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-146-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only