Learn More
Tartrate de potassium antimoine trihydraté, Poudre, 99,0 à 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
28.90€ - 272.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28300-74-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4K2O12Sb2·3H2O |
Numéro MDL | MFCD00148863 |
Synonyme | Potassium antimonyl tartrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410321
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.14 |
25 g |
28.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.22 |
100 g |
64.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.36 |
500 g |
272.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
28300-74-5 | |
C8H4K2O12Sb2·3H2O | |
MFCD00148863 | |
Potassium antimonyl tartrate |
Spécification
Antimony potassium tartrate trihydrate | |
Poudre | |
C8H4K2O12Sb2·3H2O | |
Potassium antimonyl tartrate | |
667.87 (613.82 Anhydrous) | |
2.6 |
28300-74-5 | |
99.0-103.0% | |
MFCD00148863 | |
Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol. | |
ACS |
Sécurité et traitement
Éviter le rejet dans l’environnement.Se reporter aux instructions spéciales / fiches de données de sécurité
P260-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 229-436-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CC6825000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only