Learn More
Pentasulfure d’antimoine, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15264218
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315-04-4
Formule moléculaire S5Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 403.82
Numéro MDL MFCD00016321
Clé InChI PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
CID PubChem 16683083
Nom IUPAC [(disulfanylidenestibanyl)sulfanyl]stibanedithione
SMILES S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony pentasulfide
Quantité 1 kg
Formule linéaire Sb2S5
Merck Index 15,688
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 403.83
Pourcentage de pureté ≥54% (Sb)
Qualité Pures