Learn More
Pentafluorure d’antimoine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317790
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-70-2
Formule moléculaire F5H8Sb
Poids moléculaire (g/mol) 224.82
Numéro MDL MFCD00011219
Clé InChI VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
Nom IUPAC Pentafluorure d’antimoine
SMILES F.F.F.F.F.[SbH3]
Spécification
Point d’ébullition 149.4°C
Nom chimique ou matériau Antimony pentafluoride
Point de fusion 7.0°C
Note relative au nom 99.5+%
Couleur Blanc
Forme physique Flocons brillants ou poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire SbF5
Fieser 05,19; 06,23; 09,2
Merck Index 15, 687
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: forming hf and antimonyoxide, soluble in kf and liquid so2
Poids de la formule 216.74
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Plastic Bottle packed in tin can
Gravité spécifique 2.99
Densité 2.9900g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony pentafluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.