Learn More
Sulfure d’antimoine(III), 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
65.10€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1345-04-6 |
---|---|
Formule moléculaire | S3Sb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 339.70 |
Numéro MDL | MFCD00011217 |
Clé InChI | NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Antimony trisulfide |
Nom IUPAC | diantimony(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012521.30 |
250 g |
65.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012521.A1 |
1 kg |
163.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is manufactured for use in safety matches, military ammunition, explosives and fireworks. It also is used in the production of ruby-colored glass and in plastics as a flame retardant. percussion caps, camouflage paints, ruby glass
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1345-04-6 | |
339.70 | |
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N | |
diantimony(3+) trisulfanediide |
S3Sb2 | |
MFCD00011217 | |
Antimony trisulfide | |
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] |
Spécification
Antimony(III) sulfide | |
1345-04-6 | |
Poudre | |
S3Sb2 | |
Antimony trisulfide | |
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N | |
diantimony(3+) trisulfanediide | |
339.68 | |
Black powder |
550°C | |
Noir | |
98.0% min (Metal basis) | |
MFCD00011217 | |
Insoluble in water. Soluble in HCl with H2S evolution | |
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] | |
339.70 | |
Odorless | |
4.12-4.64g/cm3 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H312-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-713-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only