Learn More
Séléniure d’antimoine(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
195.98€ - 788.93€
Identifiants chimiques
CAS 1315-05-5
Numéro MDL MFCD00016319
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11332228
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013130.06
5 g
195.98€
5g
11322228
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013130.14
25 g
788.93€
25g
Description
Description
It is used to prepare large zintl ion, it is now actively explored for thin film solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1315-05-5
MFCD00016319
Spécification
Antimony(III) selenide
1315-05-5
(Base des métaux)
UN3077
Very slightly soluble in water
99.999%
611°C
Pièces
MFCD00016319
14,712
480.38
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H301-H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-256-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante