Learn More
Oxyde d’antimoine(III), + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11904161
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Antimony trioxide
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) oxide
Point de fusion 656°C
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Sb2O3)
Formule linéaire Sb2O3
Merck Index 15,699
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides
Poids de la formule 291.42
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.