Learn More
Oxyde d’antimoine(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459013
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde d’antimoine(III) est utilisé comme catalyseur de la réaction de vulcanisation du caoutchouc et comme agent opacifiant pour les verres, les céramiques et les émaux. Il est utilisé comme agent ignifuge.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diantimony(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Antimony (III) oxide
Point de fusion 656°C
Quantité 500 g
Merck Index 14,711
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 291.5
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 5.67