Learn More
Oxyde d’antimoine(V), morceau blanc, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
181.00€ - 729.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-64-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Sb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.52 |
Numéro MDL | MFCD00011214 |
Clé InChI | GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diantimony(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036314.18 |
50 g |
181.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036314.30 |
250 g |
729.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Flame retardant for wide range of plastics, rubbers, paper and textiles . Catalyst in PET production. Activator in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1309-64-4 | |
291.52 | |
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] |
O3Sb2 | |
MFCD00011214 | |
diantimony(3+) trioxidandiide |
Spécification
1550°C (sublimation) | |
656°C | |
Blanc | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011214 | |
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
diantimony(3+) trioxidandiide | |
291.5 | |
5.67 g/cm3 |
Antimony(V) oxide | |
1309-64-4 | |
Grumeau | |
O3Sb2 | |
Very-slightly soluble in cold water. Slightly soluble in hot water,dilute sulfuric acid,and nitric acid. Soluble in solutions of alkali hydroxide and sulfides,hydrochloric acid,tartaric acid,and acetic acid | |
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] | |
291.52 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Ne pas inhaler les poussières.Portez des vêtements et des gants de protection appropriés
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'einecsNumber' : 215-175-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only