Learn More
Iodure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
92.60€ - 1188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-44-5 |
---|---|
Formule moléculaire | I3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 502.47 |
Numéro MDL | MFCD00016322 |
Clé InChI | KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # |
CID PubChem | 24630 |
Nom IUPAC | triiodostibane |
SMILES | [Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.04 |
2 g |
92.60€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.09 |
10 g |
327.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.18 |
50 g |
1188.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antimony(III) iodide is used as a dopant in the preparation of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7790-44-5 | |
502.47 | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
24630 | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
I3Sb | |
MFCD00016322 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
triiodostibane |
Spécification
420°C | |
168°C | |
7790-44-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016322 | |
14,710 | |
Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride. | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] | |
502.47 | |
502.46 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Antimony (III) iodide | |
Ultra dry | |
Poudre | |
I3Sb | |
UN3260 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
triiodostibane | |
24630 | |
99.999% | |
Ampoule |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-205-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only