Learn More
Chlorure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
217.00€ - 1966.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-91-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.11 |
Numéro MDL | MFCD00011212 |
Clé InChI | FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony |
CID PubChem | 24814 |
ChEBI | CHEBI:74856 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043449.14 |
25 g |
217.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043449.22 |
100 g |
712.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043449.36 |
500 g | |||||||
Description
Antimony Trichloride is used as a chlorinating agent, as a fireproofing agent in textiles; in bronzing steel and as a mordant in dyeing as well as a caustic in medicine. It is also used as an apoptosis agent that is used to detect cholesterols and carotenoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10025-91-9 | |
228.11 | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
24814 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] |
Cl3Sb | |
MFCD00011212 | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
CHEBI:74856 |
Spécification
223.5°C | |
73.4°C | |
10025-91-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011212 | |
14,707 | |
It is soluble in alcohol and acetone and acids. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3] | |
228.11 | |
CHEBI:74856 | |
99.999% | |
Ampoule | |
3.14 g/mL |
Antimony (III) chloride | |
Ultra dry | |
Cristaux, ampoulés sous argon | |
Cl3Sb | |
UN1733 | |
antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony | |
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorostibane | |
24814 | |
228.11 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRICHLORURE D’ANTIMOINE, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 233-047-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CC4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only